Learn More
Buerkle™ Aluminum Multi-Sampler
Buerkle™ Multi-Sampler with several closed chambers, for multi-point sampling from several predetermined sampling depths. Available in three different lengths, 55 cm (especially suitable for sacks), 85cm (for barrels, tubs, mixed containers) and 150 cm (for big bags, silos, tanks).
Marca: Buerkle™ 5317-1058
297.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.73800kg
Descripción
- Tomamuestras de aluminio
- Con sistema de codificación por colores
- 25 mm de diámetro
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
Especificaciones
Tomamuestras para materiales a granel | |
3 cámaras de recogida | |
25 mm | |
55 cm |
Aluminio | |
14 mL | |
430 mm |