Learn More
Buerkle™ Tomamuestras múltiple de aluminio
Click to view available options
Capacidad (métrico):
14 mL
17 mL
Fondo (métrico):
430 mm
710 mm
1355 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Tomamuestras de aluminio
- Con sistema de codificación por colores
- 25 mm de diámetro
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras para materiales a granel |
| Material | Aluminio |
| Incluye | 3 cámaras de recogida |
| Capacidad (métrico) | 17 mL |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Fondo (métrico) | 710 mm |
| Longitud (métrico) | 85 cm |