Learn More
Tubos de manganeso aluminio, aleación 3003, 7,14 mm de diámetro exterior, 6,43 mm de diámetro interior, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
90 cm
5 x 90 cm
Tamaño de la unidad:
90 cm
15454025 90 cm 90 cm
15464025 5 x 90 cm 90 cm
2 options
Código de producto. 15454025
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045942.RM
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Manganese tubing, Alloy 3003
Nombre de nota OD: 7.14mm (0.281 in.), ID: 6.43mm (0.253 in.)
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Al:Mn:Cu; 98.6:1.2:0.12 wt %
Cantidad 90 cm
Número MDL MFCD00198174