Learn More
Brady™ Señales de obligación de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas NF X 08-003-1 y 08-0033 - NX y la Directiva Europea 92/58 / CEE |
| Alternate Part Number | PIC 2209-DIA 200-B7525 FF |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Señales de seguridad en interiores y exteriores |
| Forma | Redondo |
| Texto mostrado | Blusa de algodón |
| Tipo de producto | Señal obligatoria |
| Color | Blanco sobre azul |