Learn More
Gasa de magnesio aluminio, aleación 5056, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,23 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454055 75 x 75 mm cada uno
15464055 150 x 150 mm cada uno
15474055 300 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046579.FL
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Nombre de nota 20 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Al:Mg; 95:5 wt%
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 20 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre
Número MDL MFCD00214039