Learn More
Gasa de magnesio aluminio, aleación 5056, malla 16 tejida a partir de alambre de 0,24 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056 |
| Nombre de nota | 16 mesh woven from 0.24mm (0.0095 in.) dia. wire |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Al:Mg; 95:5 wt% |
| Cantidad | 150 x 150 mm |
| Tamaño de malla | 16 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Tela de alambre |
| Número MDL | MFCD00214039 |