Learn More
Wessington Cryogenics™ Contenedor seco de nitrógeno líquido de aluminio
Código de producto. 11973494
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11973494 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 11973494
Marca: Wessington Cryogenics™ IC4VS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Altura (métrico) 523 mm
Tipo de tapón Tapa de bloqueo
Incluye Recipiente, tapa bloqueable
Para utilizar con (aplicación) Veterinaria, agrícola, bancos de esperma, bancos de sangre y laboratorios de investigación
Peso (métrico) 9,7 kg
Material Aluminio
Tipo Contenedor seco de nitrógeno líquido
Cantidad 1/Paq.
Capacidad (métrico) 4 L