Learn More
Nickel Electro™ Tapas de aluminio para cubeta de aluminio
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Tapa de aluminio Electro™ de níquel para cubeta de aluminio, sin grietas y fabricada de una sola pieza.
- Aluminio
- De una pieza
- Fabricado de una sola pieza
- Sin grietas
- Para uso con cubetas de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo | Tapa |
| Altura (métrico) | 5 mm |
| Diámetro (métrico) | 70 mm |