Learn More
Lactato de aluminio, 90-95 %, contiene ≈5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050618
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313508 100 g 100 g
11303508 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039122.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18917-91-4 | C9H15AlO9 | 294.19 g/mol
It is used as a skin moisturizer lotion to treat dry, scaly, itchy skin, reagent in biological activity studies of aluminum and in sol-gel processing. Also used in fire foam. Aluminum L-Lactate has been used to inject aluminum into rabbits. Aluminum L-Lactate has been shown to decrease human enamel dissolution in a pH 4 acetate buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18917-91-4
Fórmula molecular C9H15AlO9
Peso molecular (g/mol) 294.19
Número MDL MFCD20529175
Clave InChI VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYNA-K
Nombre IUPAC Bis[(2-hidroxipropanoyl)oxi]alúmina 2-hidroxipropanoato
SMILES CC(O)C(=O)O[Al](OC(=O)C(C)O)OC(=O)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum lactate
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,348
Información de solubilidad Very soluble in cold water
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2
Porcentaje de pureza 90 to 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains ≈5% water
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum lactate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .