Learn More
Fisherbrand™ Gatos de laboratorio de aluminio
Código de producto. 11735396 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
Entre 128 y 470 mm
Entre 36 y 78 mm
Entre 43 y 140 mm
Entre 57 y 290 mm
Entre 60 y 290 mm
Longitud de la base (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Anchura de la base (métrico):
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Longitud de la base (métrico) Anchura de la base (métrico) unitSize
11735396 Entre 36 y 78 mm 50 mm 40 mm cada uno
11775386 Entre 43 y 140 mm 100 mm 100 mm cada uno
11825091 Entre 60 y 290 mm 150 mm 150 mm cada uno
12484060 Entre 57 y 290 mm 200 mm 200 mm cada uno
12862527 Entre 128 y 470 mm 320 mm 260 mm cada uno
5 options
Código de producto. 11735396
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece un ajuste preciso de la altura girando un tornillo. Los gatos de laboratorio de aluminio Fisherbrand™ se fabrican en función de las tolerancias y presentan un tornillo de accionamiento de acero inoxidable.
  • Acabado anodizado azul
  • Completamente estable y libre de movimientos de balanceo
  • Las placas superior e inferior están diseñadas especialmente para extrusión de aluminio, lo que proporciona un soporte rígido y sólido excepcional
Specifications
Material Aluminio
Altura (métrico) Entre 36 y 78 mm
Longitud de la base (métrico) 50 mm
Anchura de la base (métrico) 40 mm
Incluye Con tornillo de accionamiento de acero inoxidable
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad