Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de aluminio de laboratorio
Código de producto. 11469559 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11469559 500 ml 2 PCS
11786467 100 ml paquete de 5
11459559 250 ml 5 PCS
11479559 1000 ml 2 PCS
11796467 2000 ml cada uno
11746497 5000 ml cada uno
6 options
Código de producto. 11469559
Marca: Nickel Electro™ 407
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con aluminio resistente, estos vasos de precipitados de laboratorio de aluminio Nickel Electro™ son ideales en entornos de laboratorio.
  • Fabricados según un diseño de una sola pieza duradero 
  • Base plana para mayor estabilidad durante el uso y grosor de pared uniforme
  • Borde acampanado muy amplio para mayor durabilidad  
  • Boquilla para facilitar el vertido
  • Exterior pulido semibrillante
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Aluminio
Altura (métrico) 103 mm
Incluye Boquilla
Tipo Vaso de precipitados