Descripción
- Fabricados según un diseño de una sola pieza duradero
- Base plana para mayor estabilidad durante el uso y grosor de pared uniforme
- Borde acampanado muy amplio para mayor durabilidad
- Boquilla para facilitar el vertido
- Exterior pulido semibrillante
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Aluminio |
| Altura (métrico) | 76 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Tipo | Vaso de precipitados |