Descripción
- Anillo de centrado de acero inoxidable con junta tórica de Viton
- Junta tórica de fluoroelastómero reemplazable
- Los conjuntos de anillo de centrado se colocan entre dos bridas ISO con los diámetros exteriores correspondientes
- La parte más ancha del anillo de centrado descansa en el interior de una ranura de localizador para el anillo de centrado (brida vacía) o contrataladro (brida taladrada) en el Kwik-Flange™
- La junta tórica descansa sobre la superficie pulida plana fuera de la ranura del localizador o contrataladro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Separador 25 DN |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Centrado interior KF |