Learn More
Isopropoxida de aluminio, +99,99 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11332598 25 g 25 g
11322598 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11332598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022982.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.246 g/mol
Aluminum isopropoxide is a useful reagent in the synthesis of alkoxides, chelates and acrylates. It acts as an intermediate of pharmaceutical products like isophytol, testosterone, progesterone and ethisterone. Also used as the material of aluminate coupling agent. It is also used in alcoholysis and ester exchange reactions. In Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduction, it is used as a catalyst for the reduction of ketones and aldehydes to their corresponding alcohols. It acts as a precursor to prepare alumina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-31-7
Fórmula molecular C9H21AlO3
Peso molecular (g/mol) 204.246
Número MDL MFCD00008870
Clave InChI SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
Nombre IUPAC aluminio;propan-2-olato
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum isopropoxide
Punto de fusión 131°C to 135°C
Densidad 1.035 g/mL
Punto de ebullición 135°C (10 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice de refracción 1.0346
Cantidad 25 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,347
Información de solubilidad Soluble in ethanol,isopropanol,benzene,toluene,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza ≥99.99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.