Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Non-ionizing radiation
Código de producto. 15644697
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15644697 200 mm 173 mm cada uno
15634697 100 mm 87 mm cada uno
15654697 315 mm 273 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15644697
Marca: Brady™ 827067
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W005-Tri 200-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo