Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Código de producto. p-7159884
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15694737 100 mm 87 mm cada uno
15604747 200 mm 173 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15694737
Marca: Brady™ 828842
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 100-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo