Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Use handrail
Descripción
- Aluminio
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M012-Dia 100-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Grosor | 1,016 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Redondo |
| Idiomas | Globales |
| Mostrar más |