Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Fire extinguisher
Código de producto. p-7159815
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15604367 100 mm 100 mm cada uno
15614367 200 mm 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15604367 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 816893
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-100x100-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo