Learn More
Brady™ Aluminio: Señal de seguridad ISO: salida de emergencia (derecha)
Código de producto. 15684287
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15684287 Aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 15684287
Marca: Brady™ 814451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Spécification
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.