Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Do not walk or stand here
Código de producto. p-7159789
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15634657 100 mm cada uno
15644657 200 mm cada uno
15654657 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15634657 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 824984
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P024-Dia 100-AL-CRD/1
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,016 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Negro sobre Blanco