Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Direction arrow 90°, To the right, Red
Description
- Aluminio
- Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC A090R-200x200-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminio |
| Tipo de montaje | Soporte esquinero |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Grosor | 1,016 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 140 °C |
| Forma | Cuadrada |
| Show More |