Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Direction arrow 45°, Top Right Corner, Red
Código de producto. 15674797
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15674797 100 mm 100 mm cada uno
15684797 200 mm 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15674797 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 830836
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Señal conforme a ISO 7010.
  • Aluminio
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Material Aluminio
Tipo de montaje Soporte esquinero
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 1,016 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo