Learn More
Agencinox™ Caja de instrumentos de aluminio
Código de producto. p-7161192
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11892672
Marca: Agencinox™ 8030B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Caja de aluminio anodizado de color adecuada para la esterilización y el almacenamiento de instrumentos.
  • Disponibles en varios colores
  • Fabricación en aluminio anodizado
  • Adecuado para la esterilización y el almacenamiento de instrumentos
Especificaciones
Color Azul
Altura exterior (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 180 mm
Material Aluminio anodizado
Anchura exterior (métrico) 90 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 90 x 30 mm