Learn More
Hidróxido de aluminio, 76,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Description
As absorbent, in chromatography, manufacturing of glass, paper, inks, ceramics, lubricants, cosmeticsAluminum hydroxide is used as a desiccant powder, filler in paper, plastics, rubber and cosmetics. It is used as a smoke suppressant and mordant dye. It is also used in drugs as antacid and antihyperphosphatemic. It is also used as a Claus catalyst support for waterproof fabrics. It is an important starting material for the preparation of other aluminum compounds, calcined alumina, aluminum sulfate, polyaluminum chloride, zeolites, sodium aluminate, activated alumina and aluminum nitrate. In addition, it is used as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Aluminum hydroxide |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 76.5% min. |
| Información de solubilidad | Soluble in alkaline aqueous solution,hydrochloric acid and sulfuric acid solution. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78 |
| Grado | Reactivo |
Sécurité et traitement
- Aluminum hydroxide
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.