Learn More
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Rack
Código de producto. p-7147931
Change view
Click to view available options
Admite:
Artículos sueltos o cajas criogénicas
Cajas (10/gradilla)
Cajas (12/gradilla)
Cajas (25/gradilla)
Cajas (28/gradilla)
Cajas (4/gradilla)
Posiciones:
2 bandejas/gradilla
3 bandejas/gradilla
4 bandejas/gradilla
4 bandejas/gradilla (no incluidas)
5 bandejas/gradilla
7 bandejas/gradilla
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Posiciones Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15726418 Cajas (12/gradilla) 3 bandejas/gradilla 560 x 140 x 420 mm cada uno
15951231 Cajas (4/gradilla) 2 bandejas/gradilla 560 x 140 x 235 mm cada uno
15905590 Cajas (25/gradilla) 5 bandejas/gradilla 685 x 140 x 287 mm cada uno
16224941 Cajas (10/gradilla) 2 bandejas/gradilla 685 x 140 x 287 mm cada uno
15768666 Cajas (28/gradilla) 7 bandejas/gradilla 560 x 140 x 415 mm cada uno
15710727 Cajas (28/gradilla) 7 bandejas/gradilla 560 x 140 x 420 mm cada uno
16265970 Artículos sueltos o cajas criogénicas 2 bandejas/gradilla 675 x 155 x 290 mm cada uno
15897642 Artículos sueltos o cajas criogénicas 2 bandejas/gradilla 688 x 140 x 300 mm cada uno
15893975 Artículos sueltos o cajas criogénicas 4 bandejas/gradilla (no incluidas) 560 x 145 x 235 mm cada uno
15988496 Artículos sueltos o cajas criogénicas 4 bandejas/gradilla 640 x 165 x 240 mm cada uno
10 options
Código de producto. 15726418
Marca: Wesbart™ AH179/3UT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Racks are front loading with trays for quick access to cryoboxes and other stored items.
The main benefit of the front access rack is to gain access to the samples only one tray has to be removed from the rack meaning all other samples are kept at low temperature.
Especificaciones
Admite Cajas (12/gradilla)
Material Aluminum
Posiciones 3 bandejas/gradilla
Para utilizar con (equipo) Suitable for 4 in. cryoboxes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 560 x 140 x 420 mm
Estantes 3 niveles