Learn More
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Rack
Click to view available options
Admite:
Artículos sueltos o cajas criogénicas
Cajas (10/gradilla)
Cajas (12/gradilla)
Cajas (25/gradilla)
Cajas (28/gradilla)
Cajas (4/gradilla)
Posiciones:
2 bandejas/gradilla
3 bandejas/gradilla
4 bandejas/gradilla
4 bandejas/gradilla (no incluidas)
5 bandejas/gradilla
7 bandejas/gradilla
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 165 x 240 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
The main benefit of the front access rack is to gain access to the samples only one tray has to be removed from the rack meaning all other samples are kept at low temperature.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Cajas (12/gradilla) |
| Material | Aluminum |
| Posiciones | 3 bandejas/gradilla |
| Para utilizar con (equipo) | Suitable for 4 in. cryoboxes |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 560 x 140 x 420 mm |
| Estantes | 3 niveles |