Learn More
Korff™ Vasos de pesaje de aluminio, alta capacidad
Código de producto. 11992563
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11992563 100 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 11992563 Proveedor Korff™ N.º de proveedor 60505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vasos de aluminio adecuados para pesar, dispensar y almacenar. ™ Loa vasos de pesaje de aluminio Korff de alta capacidad tienen una capacidad de hasta 100ml.
  • Alta capacidad (100ml)
  • Fabricado en aluminio
  • Redondo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Aluminio
Forma Forma redonda
Tipo Plato de pesaje
Altura (métrico) 24 mm
Diámetro (métrico) 96 mm
Peso (métrico) 2,8 g