Learn More
Partículas de aluminio, 8-12 mm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum granules |
| Nombre de nota | 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.) |
| Cantidad | 250 g |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Gránulos |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Nombre IUPAC | aluminium |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |