Learn More
Cole Parmer™ Platos de pesaje de aluminio de uso general
Código de producto. p-7161089 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
75 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15487903 20 ml paquete de 100
15456083 75 ml paquete de 100
2 options
Código de producto. 15487903
Marca: Cole Parmer™ 0101860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para muestreo, pesaje, dispensación, almacenamiento, limpieza ambiental, procesamiento de alimentos, evaporación o uso general en laboratorio.
  • Desechable
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones de pesaje, dispensación y procesamiento en laboratorio.
  • Todos los recipientes están libres de contaminantes y de aceite.
  • Los platos son apilables y están hechos de aluminio ligero.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 20 ml
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Cantidad 100/paq.
Altura (imperial) 0,5 in
Diámetro (imperial) 2 pulg