Learn More
Aalborg™ Medidor dosificador de gas
Descripción
- La mezcla de dos o tres gases con los dosificadores de gas evita la necesidad de:
- Pedidos de mezclas de gases fijas
- Contaminación por cilindros de gas reutilizables
- Mezclas potencialmente inexactas por parte de los proveedores de gases
- Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
- Lente de aumento en el cortavientos delantero para mejorar la resolución de lectura
- Intercambiabilidad de los tubos de flujo y flotadores
- Medios sencillos de montaje en panel
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Mezclador de gas para tubos de 150 mm |
| Exactitud | ± 5% |
| Tasa de presión | 13,8 bar |
| Conexiones | NPT de 1/8 pulg (hembra) |
| Temperatura (métrico) | de 121 °C |