Learn More
Bryson Packaging™ Rollos de láminas de aluminio
Descripción
- Disponible en diversos anchos
- Puede cortarse a cualquier longitud; la cortadora se proporciona con la caja.
- Sellado, pesaje y transferencia de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Sellado de frascos, tubos de cultivo, detención de fugas, reducción de evaporación o pérdidas de calor, cubrimiento de corchos y elaboración de bandejas o platillos de pesaje; apto para su uso en esterilización en autoclaves |
| Descripción | Papel de aluminio |
| Descripción del artículo | Papel de aluminio |
| Tipo de producto | Lámina de aluminio |
| Anchura (métrico) | 440mm |
| Material | Aluminio |
| Grosor | 10 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Cortador de papel aluminio |