Learn More
Lámina de aluminio, aleación 6061, 1,6 mm de grosor, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminum foil, Alloy 6061 |
| Nombre de nota | 1.6mm (0.063 in.) thick |
| Cantidad | 300 x 300 mm |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Número MDL | MFCD00134029 |