Learn More
Lámina de aluminio, 0,5 mm de grosor, recocido, Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11490580 50 x 50 mm cada uno
11355717 100 x 100 mm cada uno
11345717 100 x 500 mm cada uno
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11490580
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043425.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Peso ≈3.4g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic