Learn More
Lámina de aluminio, 0,25 mm de grosor, recocido, 99 % (base metálica), Si y Fe (combinados) típicamente 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 x 50 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11347787 30 x 50 cm cada uno
11396469 30 x 100 cm cada uno
11306479 30 x 500 cm cada uno
3 options
Código de producto. 11347787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014196.RW
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Cantidad 30 x 50 cm
Olor Odorless
Peso ≈102.8g/30x50cm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si and Fe (combined) typically 1%