Learn More
Lámina de aluminio, 0,25 mm de grosor, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400341 50 x 50 mm cada uno
11335067 100 x 100 mm cada uno
11325067 100 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11400341 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040761.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Forma: aprox. 1,7 g/50 x 50 mm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver-colored foil
Cantidad 50 x 50 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor
Nombre IUPAC aluminio