Learn More
Lámina de aluminio, 0,1 mm de grosor, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11305067 100 x 100 mm cada uno
11315067 100 x 500 mm cada uno
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11305067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040760.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Aluminum foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick, Temper: as rolled
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Odorless
Peso ≈2.7g/100x100mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.