Learn More
Lámina de aluminio, 0,13 mm de grosor, 50x125 mm, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325689
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
4 Pk.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
11325689 4 Pk. paquete de 4
11315689 1 Ea. cada uno
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11325689
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000004.KI
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
≈2,2g/50x125 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum foil
Nombre de nota 0.13mm (0.005in.) thick, 50x125mm (2.0x4.9in.)
Cantidad 4 Pk.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9995% (metals basis)
Nombre IUPAC aluminium