Learn More
Brady™ Señales de seguridad de panel de evacuación de aluminio
Código de producto. 11780833
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
148 mm
200 mm
400 mm
Modelo:
con flecha hacia abajo
con flecha hacia arriba
con flecha hacia la derecha
con flecha hacia la izquierda
Texto mostrado:
Salida y salida de emergencia
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Modelo Texto mostrado unitSize
11780833 200 mm con flecha hacia abajo Salida y salida de emergencia cada uno
11750833 148 mm con flecha hacia abajo Salida y salida de emergencia cada uno
11720973 148 mm con flecha hacia la izquierda Salida y salida de emergencia cada uno
11700983 148 mm con flecha hacia la derecha Salida y salida de emergencia cada uno
11730843 148 mm con flecha hacia arriba Salida y salida de emergencia cada uno
11760843 400 mm con flecha hacia arriba Salida y salida de emergencia cada uno
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11780833
Brand: Brady™ 807238
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Modelo con flecha hacia abajo
Para utilizar con (aplicación) para señales de seguridad en interiores y exteriores
Altura (métrico) 400 mm
Temperatura máxima 120 °C
Anchura (métrico) 200 mm
Texto mostrado Salida y salida de emergencia
Tipo de producto Señal de seguridad de panel de evacuación
Color Blanco sobre verde