Learn More
Brady™ Señales de seguridad de panel de evacuación de aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Modelo | con flecha hacia la derecha |
| Para utilizar con (aplicación) | para marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Anchura (métrico) | 148 mm |
| Texto mostrado | Salida y salida de emergencia |
| Tipo de producto | Señal de seguridad de panel de evacuación |
| Color | Blanco sobre verde |