Learn More
Bochem™ Gato para laboratorio de epoxi de aluminio
Código de producto. 10645991
Change view
Click to view available options
Longitud de la base (métrico):
160 mm
200 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la base (métrico) unitSize
10645991 240 mm cada uno
10776971 160 mm cada uno
10439870 200 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10645991
Marca: Bochem™ 11040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada conforme a DIN 12897
  • Tecnología de tijera mejorada con tolerancias reducidas
  • Mando ergonómico, redondeado y fácil de usar
  • Construcción de tijera de acero inoxidable 18/10
  • Fabricado conforme a DIN 12897
  • Las normas de carga de funcionamiento dinámica máxima (kg máx. din.) y carga de funcionamiento estática máxima (kg máx. est.) son conformes a DIN 12897
  • Los modelos más pequeños (hasta 240 x 240 mm; tipo 1) tienen una simple rueda de ajuste manual
  • Los modelos más grandes (de 300 x 300 mm; tipo 2) recomiendan el uso del trinquete incluido, que se conecta con una rueda de ajuste especial
Especificaciones
Material Epoxi de aluminio
Altura (métrico) Entre 60 y 275 mm
Longitud de la base (métrico) 240 mm
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad