Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Disponibles en una gama de alturas de caja
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Cajas (13) |
| Material | Aluminio |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 140 x 720 mm |
| Altura (métrico) del estante | 50 mm |
| Fondo (métrico) | 140 mm |
| Tipo de producto | Eco AluRack |
| Mostrar más |