Learn More
Tenak™ Cajas de aluminio Eco AluRack para congeladores horizontales
Código de producto. 12468120 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (13)
Cajas (14)
Cajas (15)
Cajas (9)
Cajas (96)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 140 x 360 mm
140 x 140 x 504 mm
140 x 140 x 540 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 665 mm
140 x 140 x 707 mm
140 x 140 x 720 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12468120 Cajas (13) 140 x 140 x 720 mm cada uno
12448120 Cajas (12) 140 x 140 x 665 mm cada uno
12468150 Cajas (96) 140 x 140 x 635 mm cada uno
12468140 Cajas (9) 140 x 140 x 707 mm cada uno
12402590 Cajas (15) 140 x 140 x 540 mm cada uno
12408130 Cajas (15) 140 x 140 x 832 mm cada uno
12442580 Cajas (10) 140 x 140 x 360 mm cada uno
12482580 Cajas (14) 140 x 140 x 504 mm cada uno
12488120 Cajas (14) 140 x 140 x 775 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12468120 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE11518
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una nueva forma de crear gradillas de almacenamiento. Las cajas de aluminio Eco AluRack Tenak™ para congeladores horizontales caben en cualquier congelador y se pueden utilizar con todas las criocajas estándar.
  • Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
  • Disponibles en una gama de alturas de caja
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Se vende sin criocajas
Especificaciones
Admite Cajas (13)
Material Aluminio
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo)
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 140 x 720 mm
Altura (métrico) del estante 50 mm
Fondo (métrico) 140 mm
Tipo de producto Eco AluRack
Altura (métrico) 720 mm
Anchura (métrico) 140 mm