Learn More
Nickel Electro™ Placas de disección de aluminio
Código de producto. p-8013867 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
50 mm
55 mm
Longitud (métrico):
260 mm
310 mm
450 mm
Anchura (métrico):
30 mm
200 mm
360 mm
Peso (métrico):
0,2 kg
0,7 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Peso (métrico) unitSize
12780026 55 mm 260 mm 360 mm 0,2 kg cada uno
12770026 50 mm 310 mm 200 mm 0,2 kg cada uno
12790026 50 mm 450 mm 30 mm 0,7 kg cada uno
3 options
Código de producto. 12780026
Marca: Nickel Electro™ 626
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sostienen muestras pequeñas durante su transporte. La placa de disección de aluminio Nickel Electro™ es útil para trabajar con muestras pequeñas y transportarlas.
  • Aluminio
  • Forma poco profunda
  • Fabricado de una sola pieza
  • Útil cuando se trabaja y se transportan especímenes pequeños
Especificaciones
Tipo de producto Plato de disección
Esterilizables en autoclave Sí
Material Aluminio
Línea de productos Plato de disección
Forma Rectangulares
Longitud (métrico) 260 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Altura (métrico) 55 mm
Peso (métrico) 0,2 kg