Learn More
Thermo Scientific™ Placa y cubierta de aluminio, fondo plano y lados rectos, Thermo Scientific™
Código de producto. p-6685036
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
51 mm
63 mm
76 mm
204 mm
Altura (métrico):
12,5 mm
25 mm
44 mm
51 mm
N.° por paquete:
2/paq.
6/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) N.° por paquete unitSize
11470201 51 mm 12,5 mm 2/paq. paquete de 2
11303468 51 mm 12,5 mm 6/paq. paquete de 6
11490201 63 mm 44 mm 2/paq. paquete de 2
11323468 63 mm 44 mm 6/paq. paquete de 6
11400211 76 mm 25 mm 2/paq. paquete de 2
11333468 76 mm 25 mm 6/paq. paquete de 6
11430211 204 mm 25 mm 2/paq. paquete de 2
11440211 204 mm 51 mm 2/paq. paquete de 2
11363468 204 mm 25 mm 6/paq. paquete de 6
11373468 204 mm 51 mm 6/paq. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11470201 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 039077.KH
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Ambient temperatures
Forma del fondo Plano
Material Aluminio
Forma Fondo plano y lados rectos
Tipo Placa y tapa
N.° por paquete 2/paq.
Altura (métrico) 12,5 mm
Diámetro (métrico) 51 mm