Learn More
Fosfato de dihidrógeno de aluminio, solución acuosa al 50 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
11310098 1 kg 1 Kg
11300098 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 11310098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042858.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Aluminum dihydrogen phosphate is used as intermediates and solid separation agents. It is also used in petroleum, chemical industry, shipbuilding, space technology, electric industry, high-temperature kilns, heat treatment resistance furnaces and electric insulation. Further, it is used as inorganic coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13530-50-2
Fórmula molecular AlH6O12P3
Peso molecular (g/mol) 317.94
Número MDL MFCD00014152
Clave InChI RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum dihydrogen phosphate, aluminum phosphate monobasic, prim-aluminum phosphate, aluminum tris dihydrogen phosphate, phosphoric acid, aluminum salt 3:1, aluminum hydrogen phosphate, aluminumdihydrogen phosphate, aluminum phosphate,monobasic, aluminum trisdihydrogenphosphate, aluminum dihydrogen orthophosphate
PubChem CID 9818426
Nombre IUPAC aluminio;fosfato de dihidrógeno
SMILES [Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum dihydrogen phosphate
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 50% w/w aqueous solution
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.94
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.5
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum dihydrogen phosphate, 50% w/w aq. Soln
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminum dihydrogenphosphate