Learn More
KGW Isotherm™ Matraces aislados cilíndricos Dewar
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
1000 ml
1500 ml
1500 ml
2000 ml
Incluye:
Con agarre lateral
Sin agarre lateral
Altura interior (métrico):
190 mm
235 mm
240 mm
245 mm
290 mm
340 mm
Diámetro interior (métrico):
47mm
77mm
90mm
100mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Manipulación sencilla
- Enfriamiento de muestras pequeñas
- Totalmente plateados de serie
- Aplicaciones flexibles en el laboratorio
- Disponible con o sin agarre lateral
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapa del tapón | Cierres de resorte |
| Color | Azul |
| Diámetro exterior (métrico) | 72 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento de nitrógeno líquido, hielo seco, otros refrigerantes y como matraz aislante |
| Altura interior (métrico) | 190 mm |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Incluye | Sin agarre lateral |
| Capacidad (métrico) | 300 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 47mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction