Learn More
KGW Isotherm™ Matraz Dewar de aluminio
Código de producto. 10037750
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1200 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10037750 1200 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10037750
Marca: KGW Isotherm™ 1029
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de tapa del tapón Cierres de resorte
Color Azul
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Para utilizar con (aplicación) Técnica de laboratorio, técnica medicinal
Altura interior (métrico) 350 mm
Altura (métrico) 395 mm
Incluye Tapa
Material de base Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1200 ml
Diámetro interior (métrico) 67mm
Material Aluminio