Learn More
Cole Parmer™ Platos de pesaje de aluminio de pared ondulada con pestaña
Código de producto. 15416083 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
60 ml
80 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15416083 80 ml paquete de 100
15406083 20 ml paquete de 100
15496073 60 ml paquete de 100
3 options
Código de producto. 15416083
Marca: Cole Parmer™ 0101852
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paredes onduladas para una mayor rigidez y asa lateral con lengüeta para facilitar el transporte.
  • Desechable
  • Pared ondulada para una mayor rigidez.
  • Mango de lengüeta para mejorar el manejo, etiquetado.
  • Aluminio grueso resistente para uso intensivo.
  • Laterales en ángulo para una fácil separación.
  • Sin residuos de aceite, sin recubrimiento de vinilo que puedan provocar problemas de contaminación.
  • Fondo liso.
  • Puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo pesaje, pruebas de humedad, análisis de aguas residuales, usos químicos y farmacéuticos.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 80 ml
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Incluye Pestaña
Cantidad 100/paq.
Altura (imperial) 0,594 in
Fondo (métrico) 1,6 cm
Diámetro (imperial) 2,75 in
Diámetro (métrico) 7 cm