Learn More
Cole Parmer™ Platos de pesaje de aluminio de pared ondulada con pestaña
Código de producto. 15406083 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
60 ml
80 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15406083 20 ml paquete de 100
15496073 60 ml paquete de 100
15416083 80 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406083 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 0101851
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paredes onduladas para una mayor rigidez y asa lateral con lengüeta para facilitar el transporte.
  • Desechable
  • Pared ondulada para una mayor rigidez.
  • Mango de lengüeta para mejorar el manejo, etiquetado.
  • Aluminio grueso resistente para uso intensivo.
  • Laterales en ángulo para una fácil separación.
  • Sin residuos de aceite, sin recubrimiento de vinilo que puedan provocar problemas de contaminación.
  • Fondo liso.
  • Puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo pesaje, pruebas de humedad, análisis de aguas residuales, usos químicos y farmacéuticos.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 20 ml
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Incluye Pestaña
Cantidad 100/paq.
Altura (imperial) 0,5 in
Fondo (métrico) 1,3 cm
Diámetro (imperial) 1,75 in
Diámetro (métrico) 4,3 cm