Learn More
Thermo Scientific™ Sellos de encapsular de aluminio National Scientific™ con septos preajustados para viales de tapón encapsulado de 8 mm
Descripción
Los sellos de encapsular de aluminio National Scientific proporcionan un sellado seguro y hermético en el que puede confiar.
- Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
- Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Clear |
| Descripción | C4008-10 |
| Color | Claro PE, Clear |
| Material | Polyethylene |
| Septo | Polietileno transparente |
| Tamaño del tapón | 8mm |
| Para utilizar con (equipo) | 8mm Crimp Viales |